Learn More
BTX™ Cables Mini Micro-Grabber para electroporadores, positivo y negativo
Código de producto. 15487330
Change view
Click to view available options
Pulse Form:
Onda cuadrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pulse Form unitSize
15487330 Onda cuadrada cada uno
1 options
Código de producto. 15487330 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos mini cables Micro-Grabber para conectar dispositivos externos (Genetrodes , Genepaddles , Microslides , Cámara de fusión de meandros) a BTX generadores de electroporación.
  • Múltiples propósitos según el tipo de interés del electrodo
  • Compatible con la mayoría BTX Sistemas como ECM 2001+ y Gemini X2
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Cámara de corte de tejido, ovocito, en forma de L Genetrodes Electrodos
Tipo de producto Cable adaptador
Tensión 100 V
Descripción Cables Mini Micro-Grabber, positivo y negativo
Esterilidad No estéril
Tipo de conexión Conector tipo banana a Micrograbber
Interfaz Usuario digital
Pulse Form Onda cuadrada
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.