Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster multiusos para entornos hostiles para M710 y BMP71
Código de producto. 17899044 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Forma Tamaño de la unidad
17899044 9,53 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
17859154 4,75 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 750
17818944 6,35 x 22,86 mm Rectángulo paquete de 750
17848814 6,99 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 750
17849194 12,7 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
17888864 25,4 x 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17899044 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35€
    56.12€ / paquete de 500
    Ahorro 10.23€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Etiquetas de poliéster multiusos para entornos hostiles para usar con Brady™ Impresoras M710 y BMP71 .
  • El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de -°70 C a +°110 C (-94 °F a +230 °F)
  • Brady™ Los materiales auténticos funcionan a la perfección con Brady Impresoras para una mejor comunicación entre la impresora y el material, una interacción fluida con las aplicaciones móviles y un mejor rendimiento y confiabilidad.
  • Se requiere una cinta para imprimir este material.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensiones (L x An) 9,53 x 25,4 mm
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-16-423