Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster multiusos para entornos hostiles con cabezal para impresoras M6/M7
Tienda Brady ProductosDescription
- Ideal para usar en identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Homologación UL y con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Fabricado en material de poliéster B-423
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Verde, Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?