Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster multiusos con borde negro para impresoras M6/M7, aptas para entornos hostiles.
Código de producto. 17879174
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17879174 M710, BMP71 paquete de 500
17878184 M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17879174 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.35€
    54.40€ / paquete de 500
    Ahorro 9.95€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster permanente es ideal para identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Homologación UL y con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de -°70 C a °110 C (-94 °F a 230 °F)
  • Fabricado en material de poliéster B-423
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1,13 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 1,13 in
Anchura (métrico) 28.7 mm
Altura (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-24-423-BK