Learn More
Brady™ Etiquetas troqueladas multiusos de poliéster opaco para entornos hostiles, para impresoras M6/M7
El poliéster permanente es ideal para identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca: Brady™ 173373
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Homologación UL y con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de -°70 C a °110 C (-94 °F a 230 °F)
- Fabricado en material de poliéster B-423
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Blanco | |
| Troquelado | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0.076 mm | |
| 1 in | |
| 101.6 mm | |
| M7-23-423 |
| Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M710, BMP71 | |
| 100 etiquetas | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,003 in | |
| 1 x 4 in | |
| 4 in | |
| 25,4 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.