Learn More
Brady™ Etiquetas troqueladas multiusos de poliéster opaco para entornos hostiles, para impresoras M6/M7
El poliéster permanente es ideal para identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca: Brady™ 174326
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Homologación UL y con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de -°70 C a °110 C (-94 °F a 230 °F)
- Fabricado en material de poliéster B-423
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Blanco | |
| Troquelado | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección | |
| N.º | |
| Cuadrado | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0.076 mm | |
| 0,4 in | |
| 10.16 mm | |
| M6-4-423 |
| Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | |
| 500 etiquetas | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,003 in | |
| 0,4 x 0,4 in | |
| 0,4 in | |
| 10,16 mm |