Learn More
Brady™ Etiquetas poliésteres multiusos para entornos hostiles para M610, M611 y BMP61
Código de producto. 31910404 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Dimensiones (L x An):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Tamaño de la unidad:
750 rollos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31910404 Amarillo 6 x 15 mm 750 rollos
31910371 Blanco 6 x 17 mm 750 rollos
31910380 Amarillo 6 x 17 mm 750 rollos
31910368 Blanco 6 x 15 mm 750 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31910404 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 313455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.20€
    66.05€ / 750 rollos
    Ahorro 3.15€
    4% Descuento
En stock
Etiquetas de poliéster que encajan perfectamente en los interruptores automáticos más usados
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Brady Los materiales auténticos funcionan perfectamente con Brady impresoras para mejorar la comunicación entre impresoras y materiales, una interacción fluida con aplicaciones móviles y un mejor rendimiento y fiabilidad
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utiliza el número de pieza M61-R6010 para los modelos M610 / BMP61 / M611
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, CSA aceptado, libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) solo para blancos
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Amarillo
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles De una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuito, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado eléctrico
Para utilizar con (equipo) M610, M611, BMP61
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) de -70 °C
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,00381 mm ( 0,003 in)
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensiones (L x An) 6 x 15 mm
Longitud (imperial) 16 ft.
Anchura (imperial) 0,59 in
Anchura (métrico) 15 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 15 mm
Altura (imperial) 0,24 in
Altura (métrico) 6 mm
Alternate Part Number M6-220-423-YL