Learn More
Harpagoside, TRC
Código de producto. 30136345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136345 100 mg 100 miligramos
30003673 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH105275100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19210-12-9
Fórmula molecular C24 H30 O11
Peso molecular (g/mol) 494.49
Sinónimo (1S,4aS,5R,7S,7aS)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4a,5-dihydroxy-7-methyl-7-[[(2E)-1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl]oxy]cyclopenta[c]pyran-1-yl-β-D-glucopyranoside, Harpagoside, [1S-[1α,4aα,5α,7α(E),7aα]]-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4a,5-dihydroxy-7-methyl-7-[(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)oxy]cyclopenta[c]pyran-1-yl-β-D-glucopyranoside, E-Harpagoside
Nombre IUPAC [(1S,4aS,5R,7S,7aS)-4a,5-dihidroxi-7-metil-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-1,5,6,7a-tetrahidrociclopenta[c]pyran-7-yl] (E)-3-fenilprop-2-enoato
SMILES C[C@@]1(C[C@@H](O)[C@]2(O)C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]12)OC(=O)\C=C\c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harpagoside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.1788