Learn More
Harpagide (90%), TRC
Código de producto. 30399479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399479 100 mg
30390993 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH105270100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6926-08-5
Fórmula molecular C15 H24 O10
Peso molecular (g/mol) 364.35
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (1S,4aS,5R,7S,7aR)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-4a,5,7-trihydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-1-yl, Glucopyranoside, 1β,4a,5,6,7,7aα-hexahydro-4aα,5α,7α-trihydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-1-yl, β-D- (8CI), Harpagide (7CI), β-D-Glucopyranoside, 1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-4a,5,7-trihydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-1-yl, [1S-(1α,4aα,5α,7α,7aα)]-, (1S,4aS,5R,7S,7aR)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4a,5,7-trihydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (1S,4aS,5R,7S,7aR)-7-metil-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-1,5,6,7a-tetrahidrociclopenta[c]pyran-4a,5,7-triol
SMILES C[C@]1(O)C[C@@H](O)[C@]2(O)C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harpagide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O10/c1-14(21)4-7(17)15(22)2-3-23-13(11(14)15)25-12-10(20)9(19)8(18)6(5-16)24-12/h2-3,6-13,16-22H,4-5H2,1H3/t6-,7-,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1369