Learn More
Harmol, TRC
Código de producto. 30399043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399043 25 mg
30397326 5 mg
30390394 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10526525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-03-6
Fórmula molecular C12 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo 9H-Pyrido[3,4-b]indol-7-ol, 1-methyl-, Harmol (6CI,7CI), NSC 72292, 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol
Nombre IUPAC 1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol-7-ol
SMILES Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12/h2-6,14-15H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0793