Learn More
Dihidrato de clorhidrato de Harmol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435989 1 g 1 g
15445989 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63827.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Induce a la apoptosis mediante la activación de la caspasa-8
Harmol hydrochloride dihydrate is used to induces apoptosis by Caspase-8 activation, CNS stimulant, may act through NMDA receptors, and antitumor agent. Harmol has been shown to inhibit haspin kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de hidrocloruro de Harmol se usa para inducir la apoptosis mediante la activación de la caspasa-8, estimulante del SNC, puede actuar a través de receptores NMDA y agentes antitumorales. Se ha demostrado que Harmol inhibe la quinasa de haspin.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149022-16-2
Fórmula molecular C12H15ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 270.713
Número MDL MFCD00150058
Clave InChI OITPZRQHDRVLMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo harmol hydrochloride dihydrate, 1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indol-7-ol hydrochloride dihydrate, harmol hydrochloride hydrate, harmol dihydrate hydrochloride, c12h10n2o.hcl.2h2o, 1-methyl-2,9-dihydropyrido 3,4-b indol-7-one dihydrate hydrochloride
PubChem CID 2723830
Nombre IUPAC 1-metil-2,9-dihidropirido[3,4-b]indol-7-ona;dihidrato;clorhidrato
SMILES CC1=C2C(=C3C=CC(=O)C=C3N2)C=CN1.O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmol hydrochloride dihydrate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.72 (234.69 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo