Learn More
Harmine, TRC
Código de producto. 30011260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011260 500 mg 500 miligramos
30007623 1 g 1 g
17920985 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH105250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 442-51-3
Fórmula molecular C13 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Sinónimo 9H-Pyrido[3,4-b]indole, 7-methoxy-1-methyl-, 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, Banisterin, Banisterine, Harmin, Harmine, Leucoharmine, Telepathin, Telepathine, Yagein, Yageine, 1-Methyl-7-methoxy-beta-carboline, 1-Methyl-7-methoxy-β-carboline
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.095