Learn More
Harmine, LoGiCal
Código de producto. 30460576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460576 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460576 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2562.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmine
CAS 442-51-3
Nombres de analitos o componentes Harmine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9H-Pyrido[3,4-b]indole, 7-methoxy-1-methyl-, 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, Banisterin, Banisterine, Harmin, Harmine, Leucoharmine, Telepathin, Telepathine, Yagein, Yageine, 1-Methyl-7-methoxy-beta-carboline, 1-Methyl-7-methoxy-β-carboline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 212.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.095 g/mol