Learn More
Harmina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
10412071 250 mg 250 miligramos
15811012 1 g 1 g
15821012 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10412071 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 302972500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 442-51-3
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00004958
Clave InChI BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo harmine, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, banisterine, leucoharmine, telepathine, yageine, yajeine, 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, banisterin
PubChem CID 5280953
ChEBI CHEBI:28121
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Harmine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 262.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 4649
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Harmine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Harmine