Learn More
Harman, TRC
Código de producto. 30136876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136876 100 mg 100 miligramos
17987914 5 mg 5 miligramos
17999974 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH105000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-84-0
Fórmula molecular C12 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 2,9-Pyridindole, 1-methyl- (3CI), 1-9H-Pyrido[3,4-b]indole, 1-methyl-, Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 1-Methyl-β-carboline, Aribin, Aribine, Harman, Harmane, Indoter, Locuturin, Locuturine, NSC 54439, Zygofabagine
Nombre IUPAC 1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0844
Porcentaje de pureza >95%