Learn More
Ácido Harman-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Harman-3-carboxylic acid |
| CAS | 22329-38-0 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-9H-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-6,15H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | Cc1nc(cc2c3ccccc3[nH]c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.231 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.074 |