Learn More
Harman-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30403912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30403912 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30403912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1050021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harman-13C2,15N
CAS 1189461-56-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C1013C2H10N15N
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3/i6+1,7+1,13+1
SMILES Cc1[15n][13cH][13cH]c2c3ccccc3[nH]c12
Nombre IUPAC 1-metil-9H-(5,6-^{13}C_{2},1^{15}N)piridino[3,4-b]indol
Peso molecular (g/mol) 185.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0881
Porcentaje de pureza >95