Learn More
Hanna Instruments™ Kit de análisis de la dureza del agua con reactivos
Código de producto. 10327393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10327393 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10327393 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI3812
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Evalúe el nivel de dureza del agua con este kit completo de pruebas químicas. El kit de análisis de la dureza del agua con reactivos de Hanna Instruments™ mide la dureza total como CaCO3 mediante valoración con EDTA.
  • Reactivos prefabricados para facilitar su uso
  • Todos los reactivos se han marcado con la fecha de caducidad y el número de lote para garantizar la trazabilidad
  • Valoración manual realizada con indicador de calmagita
Especificaciones
Nº de pruebas 100
Cantidad 1 unidad
temp De 0 a 300 mg/l
Método de prueba Valoración
Tipo Kits de análisis de dureza