Learn More
Nabertherm™ Horno de endurecimiento
Código de producto. 17398029 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo de controlador:
B500
C540
Control de temperatura:
Minutos a temperatura máx.: 105
Minutos a temperatura máx.: 120
Minutos a temperatura máx.: 180
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador Control de temperatura Tamaño de la unidad
17398029 40 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17308029 9 L C540 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17318029 11 L B500 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17328029 11 L C540 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17338029 11 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17348029 11 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17358029 17 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17368029 17 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17378029 30 L B500 Minutos a temperatura máx.: 105 cada uno
17308039 40 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17318039 60 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17398029 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor N05H1NKNE
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Los hornos de cámara son perfectos para soportar un uso severo en el laboratorio, por ejemplo, cuando se tratan metales con calor, es necesario un aislamiento robusto con ladrillos refractarios ligeros. Los hornos se pueden ampliar con una variedad de acc
  • Temperatura máxima: 1280 °C
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 40 L
Temperatura (métrico) 1280 °C
Tipo Horno de endurecimiento
Control de temperatura Minutos a temperatura máx.: 120
Dimensiones interiores (F x An x Al) 350 x 500 x 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1040 x 1250 x 1340 mm