Learn More
Brady™ Candado de máxima seguridad
Código de producto. 15643537 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura de la argolla (métrico):
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura de la argolla (métrico) Tamaño de la unidad
15643537 50,00 mm paquete de 2
15633537 26,00 mm paquete de 2
11726785 75,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15643537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    231.21€ / paquete de 2
    Ahorro 32.79€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El cilindro de disco de 7 pines ofrece la máxima protección contra la manipulación y los cambios clave.
  • El grillete y el cuerpo están hechos de la aleación de acero endurecida estándar más alta
Especificaciones
Tipo de producto Candado de máxima seguridad
Alternate Part Number SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2
Color Negro
Material Aleación de acero endurecido
Descripción Candado de máxima seguridad
Diámetro de la argolla (métrico) 11 mm
Dimensiones (L x An) 63,00 x 109,00 mm
Altura (métrico) 109 mm
Altura de la argolla (métrico) 50,00 mm
Material (Shackle) Aleación de acero endurecido
N.º de pasadores 7
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 63 mm