Learn More
Brady™ Candado de máxima seguridad
Código de producto. 15633537
Cambiar vista
Click to view available options
Altura de la argolla (métrico):
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura de la argolla (métrico) unitSize
15633537 26,00 mm paquete de 2
11791286 26,00 mm paquete de 3
11701296 50,00 mm paquete de 3
15643537 50,00 mm paquete de 2
11726785 75,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15633537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    206.88€ / paquete de 2
    Ahorro 30.12€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cilindro de disco de 7 pines ofrece la máxima protección contra la manipulación y los cambios clave.
  • El grillete y el cuerpo están hechos de la aleación de acero endurecida estándar más alta
Especificaciones
Tipo de producto Candado de máxima seguridad
Color Negro
Material Aleación de acero endurecido
Descripción Candado de máxima seguridad
Diámetro de la argolla (métrico) 11 mm
Dimensiones (L x An) 63,00 x 85,00 mm
Altura (métrico) 85 mm
Altura de la argolla (métrico) 26,00 mm
Material (Shackle) Aleación de acero endurecido
N.º de pasadores 7
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 63 mm