Learn More
3M™ Casco duro, Uvicator Banda de sudor de plástico ventilada con trinquete
Código de producto. 17996072 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17996072 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 17996072 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.10€
    24.26€ / paquete de 1
    Ahorro 6.84€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El casco de la serie G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración con trabajadores industriales y forestales. Está diseñado para su uso en entornos hostiles con altas exigencias de protección eficaz, excelente ventilación y un campo de visión máximo.
  • Casco diseñado para uso en entornos hostiles, con excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • 3M™ Uvicator™ El disco sensor le indica cuando su casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es hora de reemplazarlo.
  • El diseño suavemente redondeado ayuda a evitar que las piezas se enganchen en cables o ramas.
  • Los orificios de ventilación distribuidos en una gran superficie ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario.
  • El arnés de cabeza se puede girar 180°° Para una mejor visibilidad al trabajar en espacios reducidos.
  • El diseño delgado significa que los objetos que caen se deslizan fácilmente y no desplazan el casco de su posición.
  • El diseño suavemente redondeado, sin componentes afilados o salientes, el forro extremadamente cómodo y el ajuste simple hacen que el G3000 sea único.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
  • Opciones de impresión de marca y logotipo disponibles
  • Banda de sudor de cuero o plástico reemplazable; Opción de soporte para lámpara de minería disponible
  • Aprobado para su uso a -30 °C
  • Disponible en 8 colores estándar (blanco, amarillo, azul, rojo, verde, naranja, negro, verde de alta visibilidad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Orejeras, protector facial
Tipo de producto Casco de protección
Tamaño Universal
Ventilado/a Ventilado/a
Estilo de cabeza Ala delantera (corta)
Anchura (métrico) 20.7 cm
Anchura (imperial) 8,15 in