Learn More
Brady™ Estuche rígido para impresora portátil M510
Descripción
- Protege tu impresora de impactos y polvo.
- Mantiene la impresora, los accesorios y los cartuchos de etiquetas organizados y a mano
- El estuche rígido y duradero permite una fácil movilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estuche de transporte |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP51, Brady Impresora de etiquetas M510 |
| Anchura (métrico) | 431.80 mm |
| Altura (imperial) | 17,5 in |
| Altura (métrico) | 444.50 mm |
| Descripción | Estuche rígido para impresora portátil M510 |
| Incluye | Un estuche rígido para la impresora M510 |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, etiquetado de circuitos impresos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, etiquetado de procesos de alimentos y bebidas, identificación general, etiquetado para atención médica y hospitalaria, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | M510-HC |