Learn More
Brady™ Maletín rígido para impresoras de etiquetas M210 y M210-LAB
Descripción
Proteja, transporte y almacene su impresora de etiquetas Brady™ M210, accesorios de impresora y cartuchos de etiquetas en este maletín rígido M210.
- Incluye funda de impresora (la impresora se vende por separado)
- El interior de espuma contiene una impresora de etiquetas M210 o M210-LAB, 2 cartuchos de etiquetas y accesorios (o más cartuchos)
- El diseño duradero protege la impresora de impactos y polvo
- Mantiene la impresora, los accesorios y los cartuchos de etiquetas organizados y a mano
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP21, Impresora de etiquetas BMP21-LAB, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB |
| Anchura (imperial) | 13,5 in |
| Anchura (métrico) | 343 mm |
| Altura (imperial) | 11 in |
| Altura (métrico) | 279 mm |
| Fondo (imperial) | 4 in |
| Fondo (métrico) | 102 mm |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Alternate Part Number | M210-HC |