Learn More
De Buyer™ Bandeja microperforada de aluminio duro
Descripción
- Excelente rendimiento si se utiliza con una alfombrilla de silicona para hornear, hojas para hornear y moldes de silicona
- Ideal para su uso en un horno de convección
- Las microperforaciones de 3 mm de diámetro óptimas proporcionan una circulación de aire caliente o frío excelente para una cocción uniforme
- Transmisión y difusión de calor perfectas
- Gruesa, ligera y resistente
- No la utilice con preparaciones líquidas o semilíquidas
- Apto para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Para utilizar con | Hornos de convección |
| Para utilizar con (aplicación) | Pasteles pequeños, bizcochos, etc. |
| Forma | Rectangulares |
| Grosor | 1,5 mm |