Learn More
Hanna Instruments™ Solución de limpieza de electrodos de pH
Código de producto. 11574387
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11574387 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11574387 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7061L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimina las impurezas y residuos que quedan en las superficies del electrodo cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan de manera incorrecta. La solución de limpieza de electrodos de pH Hanna Instruments™ disuelve cualquier depósito de mineral u otros revestimientos mediante la absorción durante 20 minutos.
Solución de limpieza de uso general que se puede utilizar para numerosas aplicaciones.
  • Elimina las impurezas y residuos que quedan en las superficies del electrodo cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan de manera incorrecta.
  • Disuelve cualquier depósito de mineral u otros revestimientos mediante la absorción durante 20 minutos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Tipo de solución de llenado Acuosa
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de impurezas y residuos de electrodos de pH