Learn More
Electrodo de pH de Hanna™ Instruments
Descripción
- Se utiliza para productos químicos, aplicaciones de campo y pruebas de control de calidad
- Incluye un electrodo de pH de unión doble con cuerpo de PEI con un conector BNC
- Tiene una única unión de cerámica en la celda de referencia exterior y la parte de detección de pH se ha fabricado con vidrio de uso general y está protegida por una extensión del cuerpo PEI resistente
- Diseño ideal para aplicaciones químicas, de control de calidad de campo y para uso general
- Utiliza vidrio de uso general (GP), bombilla esférica, cuerpo de polieterimida (PEI), fritado cerámico sencillo y unión doble
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Material | PEI |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 70 °C |
| Longitud (métrico) | 175,5 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |