Learn More
Hanna Instruments™ Solución de limpieza de electrodos de pH
Código de producto. 11584387
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
230 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11584387 230 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11584387 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7061M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Elimina las impurezas y residuos que quedan en las superficies del electrodo cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan de manera incorrecta. La solución de limpieza de electrodos de pH Hanna Instruments™ disuelve cualquier depósito de mineral u otros revestimientos mediante la absorción durante 20 minutos.
Solución de limpieza de uso general que se puede utilizar para numerosas aplicaciones.
  • Elimina las impurezas y residuos que quedan en las superficies del electrodo cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan de manera incorrecta.
  • Disuelve cualquier depósito de mineral u otros revestimientos mediante la absorción durante 20 minutos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 230 ml
Tipo de solución de llenado Acuosa
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de impurezas y residuos de electrodos de pH