Learn More
Hanna Instruments™ Pieza de repuestos y analizador de pH Checker™
Código de producto. 10769741
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
10769741 pH cada uno
1 options
Código de producto. 10769741 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI1270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con prácticamente cualquier electrodo que comparta el mismo conector
  • Intervalo de pH estable de 0 a 14
  • Proporciona una alta precisión con una resolución de pH de 0,01 de 0° a 50 °C
  • Precisión de ± 0,2 de pH
  • 1,5V
  • RH máx.: 95 %
  • Con LCD y calibración manual de dos puntos
  • 3000 horas de batería
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) pH