Descripción
- Decapper
- 110 - 240V
- Electronic
- Steel/plastic
- One hand, secure, reproducible crimps/decrimps of 8, 11, 13 and 20mm vials with the push of a button
- Reduces hand strain compared to manual crimper operation
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20mm Electronic Decapper |
| Para utilizar con (equipo) | Aluminum Cap |
| Tamaño | 20 mm |