Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, preesterilizadas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11394305 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
50 μL
200 μL
1000 μL
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1536
paquete de 2304
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por unitSize
11394305 200 μL Con filtro paquete de 2304
11374305 20 μL Con filtro paquete de 2304
11334305 50 μL Sin filtro paquete de 2304
11384295 200 μL Sin filtro paquete de 2304
12201627 1000 μL Con filtro paquete de 1536
11314315 50 μL Con filtro paquete de 2304
11384285 1000 μL Sin filtro paquete de 1536
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11394305 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TTF200CBKHTRS
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puntas negras para la administración precisa de muestras
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.
  • Puntas de detección de nivel de líquido de 1000 μl
  • Formato de 96 punta
  • Polipropileno negro conductor
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • Estériles
  • Compatibilidad: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezal Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8
  • Zertifizierungen
    Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Volumen (métrico) 200 μL
    filtradas por Con filtro
    Esterilidad Estéril
    Color Negro
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Certificaciones/conformidad No ANSI
    Para utilizar con (aplicación) Para un suministro de muestras exacto
    Formato Gradilla
    Estilo de punta Automatización, Redondo
    Envase Gradilla de puntas colgante
    Cantidad 24 gradillas/caja
    Para utilizar con (equipo) Tecan Génesis, Tecan Libertad, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 cabezales, Aurora Biomed Versa Cabezal de 8 canales
    Material Polipropileno
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.