Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, preesterilizadas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11344305 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
50 μL
200 μL
1000 μL
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1536
paquete de 2304
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por unitSize
11344305 1000 μL Con filtro paquete de 1536
11354285 1000 μL Sin filtro paquete de 1536
11354295 200 μL Sin filtro paquete de 2304
11304305 50 μL Sin filtro paquete de 2304
11384305 200 μL Con filtro paquete de 2304
11364305 20 μL Con filtro paquete de 2304
11304315 50 μL Con filtro paquete de 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11344305 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TTF1000CHTRS
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas transparentes para la administración precisa de muestras
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.
  • Puntas transparentes de 1000 μl
  • Formato de 96 punta
  • Polipropileno transparente
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • Estériles
  • Compatibilidad: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Evo™/Miniprep con cabezal LiHa-1, 4 y 8, ys Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales
  • Certifications
    Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) 1000 μL
    filtradas por Con filtro
    Esterilidad Estéril
    Color Transparente
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Certificaciones/conformidad No ANSI
    Para utilizar con (aplicación) Para un suministro de muestras exacto
    Formato Gradilla
    Estilo de punta Automatización, Redondo
    Envase Gradilla de puntas colgante
    Cantidad 16 gradillas/caja
    Para utilizar con (equipo) Tecan Génesis, Tecan Libertad, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 cabezales, Aurora Biomed Versa Cabezal de 8 canales
    Material Polietileno