Learn More
DuraLab Cubo colgante con tapa a presión para carros de laboratorio
Código de producto. 30280259
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cestillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30280259 Cestillo cada uno
1 options
Código de producto. 30280259 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.05€
    20.87€ / paquete de 1
    Ahorro 1.18€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Un cubo con tapa con clip diseñado para funcionar con el DuraLab Gama de carros de laboratorio.
  • Se adhiere a los extremos de DuraLab Carritos de laboratorio para una colocación cómoda
  • La tapa con clip mantiene el contenido contenido y permite una extracción fácil.
  • Fabricado con material de polietileno (PE) duradero para un uso confiable
  • Se puede utilizar para almacenar artículos o recolectar desechos en entornos de laboratorio.
  • El diseño liviano permite un fácil manejo y movimiento.
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Color Negro
No compatible con DuraLab Carros de laboratorio con estantes profundos.