Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pipeta de repetición electrónica HandyStep™ Touch S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16343677 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μL a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16343677 1 μL a 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 16343677 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pipeta de repetición electrónica HandyStep™ Touch S BRAND™ cuenta con controles de pantalla táctil para un funcionamiento intuitivo.
  • El modo estándar presenta una variedad de modos personalizables que incluyen configuraciones, dispensación múltiple, dispensación automática y pipeteo, con la capacidad de guardar sus favoritos.
  • El modelo S agrega modos de dispensación secuencial, aspiración múltiple y titulación.
  • Funciona a través de una interfaz de pantalla táctil sencilla e intuitiva.
  • Compatible con todas las puntas de repetición estándar
  • Reconoce automáticamente BRAND™ PD-Tip™ Puntas dosificadoras de precisión II
  • La función de aprendizaje de dispensación automática reduce significativamente el movimiento repetitivo hasta en un 97 %
  • Equipado con expulsión de punta motorizada
  • Alimentado por una batería de iones de litio de por vida para un rendimiento duradero.
  • Capacidades multilingües con soporte para inglés, español, francés, alemán y chino.
  • Soporte de carga inductiva disponible por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0.50%
Batería, tipo Iones de litio
ClipTip No
Puntas compatibles PD-Tip II
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Negro/blanco
Velocidad de dispensación 8 velocidades ajustables
Desechables Reutilizables
Para utilizar con PD-Tip II
Material Policarbonato, PBT, vidrio, silicona, PEEK
Modelo HandyStep Toque S
Número de canales 1
Programable 10 favoritos
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de repetición electrónica
Volumen (métrico) 1 μL a 50 ml
Pantalla retroiluminado Color Touch Pantalla
Para utilizar con (equipo) PD-Tips II
Incluye Marcado DE-M, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, guía de referencia rápida, montaje en pared o estante, batería de iones de litio, adaptador de corriente universal, USB cable tipo C
Número de velocidades 8
Temperatura de funcionamiento (métrico) 15° hasta 40 °C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 5 cm
Anchura (métrico) 6 cm
Altura (métrico) 20 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz
Tensión 100 - 240 V
Frecuencia 50/60 Hz