Learn More
Gardner Denver Welch™ Juego de pipeteador manual profesional Handvac
Código de producto. 15351461 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aspiración
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
15351461 Aspiración cada uno
1 options
Código de producto. 15351461 Proveedor Gardner Denver Welch™ N.º de proveedor 112580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    516.30€ / paquete de 1
    Ahorro 8.70€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El pipeteador portátil ergonómico y flexible se puede utilizar en combinación con pipetas Pasteur, pipetas de aspiración de plástico y con una amplia gama de adaptadores.
Especificaciones:
  • Control optimizado del nivel de vacío
  • Regulación de succión pulsando la tecla en la parte superior del HandVac
  • Conexión cómoda con la manguera de vacío
  • Se adapta perfectamente a la forma de la mano
  • Tiene en cuenta la forma de la mano con características ergonómicas
  • Fácil cambio de adaptadores y accesorios
  • Componentes de alta calidad para un funcionamiento sin incidentes
  • Handvac es totalmente esterilizable en autoclave
Incluye:
  • Pipeteador manual Handvac completo
  • Adaptador de 1 canal para puntas desechables
  • Adaptador de 8 canal para puntas desechables
  • Adaptador de acero inoxidable de 8 canales
  • Adaptador de goma para pipetas Pasteur
  • Manguera de vacío de 2 m
  • Soporte para HandVac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aspiración
Línea de productos Juego de pipeteador manual profesional Handvac
Tipo Juego de herramientas completo