Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Baja temperatura |
| Recubrimiento | Revestimiento de polvo |
| Color | Azul |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta para interiores/exteriores HandiMark |
| Para utilizar con (aplicación) | Para identificación de seguridad y de instalaciones |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora HandiMark |
| Mostrar más |