Learn More
UVP Lámpara UV de mano con dos tubos
Código de producto. 10712467
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
6 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Vataje Tamaño de la unidad
10712467 6 W 1 PCS
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10712467 Proveedor UVP N.º de proveedor 95000706
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Seleccione entre onda larga, onda media, onda corta o una combinación de onda larga y onda corta en la misma lámpara. La lámpara de UV portátil UVP Ultra Violet Product™ utiliza dos tubos de UV independientes para ofrecer una mayor intensidad que lo
  • Ligera, con alimentación de CA y portátil
  • Lámpara portátil de 6 vatios
  • Longitudes de onda: 365 nm de onda larga y 254 nm de onda corta.
  • Dos tubos independientes Construcción de plástico duradero
  • Cable de la lámpara: 2,4 m
  • Dimensiones: 378 x 81 x 64 mm
  • Peso: 0,09 kg
  • Se utiliza con el soporte J-129 para un manejo sin usar las manos.
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 378 x 81 x 64 mm
Requisitos eléctricos 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Incluye 2 tubos separados
Intensidad de la luz 1350/1200 μWCM2
Material Plástico
Modelo UVGL-58
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Lámpara UV portátil