Learn More
ATAGO™ Refractómetro de mano Master-500
Código de producto. 16291641
Change view
Click to view available options
:
Refractómetro; intervalo Brix: De 0,0% a 90%
Código de producto.
16291641 Refractómetro; intervalo Brix: De 0,0% a 90%
1 options
Código de producto. 16291641
Marca: ATAGO™ 2363
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El refractómetro Master-500 es un modelo Brix de 0 % a 90 % de ancho de la serie Master con resistencia al calor y al agua.
  • Para una medición sencilla y manual de concentraciones e índices de refracción de líquidos.
  • Refractómetros de precisión de mano con ocular de enfoque, ocular de caucho suave (para reducir la entrada de luz parásita; además, las lentes de las gafas no se deslizan ni están rayadas), caja y mesas de conversión.
  • Los refractómetros de mano no se pueden equipar con un controlador termostático, por lo que las mediciones se deben compensar con la temperatura.
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil
Scale Range De 0,0% a 90%
Modelo MASTER-500
Exactitud ± 0,1%
Tipo de escala Brix
Clasificación IP IP65
Peso (imperial) 0,29 lb
Peso (métrico) 130 g