Learn More
ATAGO™ Refractómetro de mano Master-20α
Código de producto. 11406148
Cambiar vista
Click to view available options
Refractómetro; intervalo Brix: De 0,0% a 20,0%
Código de producto.
11406148 Refractómetro; intervalo Brix: De 0,0% a 20,0%
1 options
Código de producto. 11406148 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 2381
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida la baja concentración con mayor precisión con el Master-20α Refractómetro. Medir Refrescos, Sopas, Frutas& Verduras, aceite de corte, productos de limpieza, etc.
  • Master-20α es un modelo de baja concentración (intervalo de medición Brix de 0,0 % a 20,0 %).
  • Adecuada para mediciones de baja concentración de zumos de fruta, aceite de corte, etc.
  • Modelo de compensación automática de la temperatura (ATC) con función resistente al agua (IP65).
  • El Master-20α está hecho de metal.
    Especificaciones
    Tipo Refractómetro portátil
    Scale Range De 0,0% a 20,0%
    Modelo MASTER-20α
    Exactitud ± 0,2 % (Brix)
    Tipo de escala Brix
    Clasificación IP IP65
    Peso (métrico) 165 g
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 34 x 207 mm