Learn More
Vee Gee Honey Refractometer
Código de producto. 17897165
Change view
Click to view available options
Scale Range:
Brix: 58 to 92%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Scale Range unitSize
17897165 Brix: 58 to 92% cada uno
1 options
Código de producto. 17897165 Proveedor Vee Gee N.º de proveedor 43006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo es fácil de utilizar y proporciona mediciones rápidas y precisas para el muestreo de miel. Este refractómetro único cuenta con tres escalas para la humedad de la miel, brix y baume. También tiene compensación automática de temperatura (ATC) y viene con una garantía de cinco años.
  • Escalas de pantalla grandes y nítidas con alto contraste
  • Material de vidrio óptico de alta calidad para lecturas consistentes y precisas
  • Diseño duradero de grado industrial con función de soporte antivuelco para mantener la unidad segura en superficies planas
  • Agarre de goma táctico y antideslizante en el cuerpo para bloquear la transmisión del calor de la mano.
Especificaciones
Tipo Refractómetros de mano
Scale Range Brix: 58 to 92%
Exactitud Brix: ±0.5%, Water: ±1%, Baume: ±0.5°
Para utilizar con (aplicación) Análisis de la calidad de la miel
Incluye Refractómetro, estuche de vinilo para almacenamiento y transporte, una pipeta de transferencia, destornillador de calibración, manual de funcionamiento
Peso (métrico) 220 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,6 x 1,6 x 5,8 in.