Learn More
VEE GEE Refractómetros de mano
Product Code. 17894912 Shop All Heathrow Scientific Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modelo:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Conditionnement:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modelo Conditionnement
17894912 BX-20 cada uno
17814922 BTX-1 cada uno
17804922 BX-2 cada uno
17834922 BX-1 cada uno
17824922 BX-4 cada uno
17864922 SGX-1 cada uno
17854922 BX-3 cada uno
17844922 BX-10 cada uno
17874922 SX-2 cada uno
17884922 STX-3 cada uno
17814932 URX-60 cada uno
17804932 SX-1 cada uno
17894922 NDX-2 cada uno
17824932 BX-50 cada uno
17854932 CTX-2 cada uno
17834932 CTX-1 cada uno
17844932 BTX-20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 17894912 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 43011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    137.86€ / paquete de 1
    Ahorro 19.14€
    12% Descuento
Afficher toutes les promotions
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El refractómetro portátil es excepcionalmente simple de operar y proporciona mediciones rápidas y precisas de la concentración de casi cualquier solución acuosa en una amplia gama de aplicaciones. Fabricado con características de diseño de grado industrial y duradero para brindar años de uso confiable incluso en el campo.
  • Calibración sin herramientas: No se requieren herramientas con nuestra calibración patentada 'Zero-Ring'
  • Resultados rápidos: El prisma de vidrio óptico de alta calidad y el diseño de carcasa totalmente metálica permiten un rápido equilibrio de temperatura.
  • Lecturas precisas y nítidas: La gran escala es la mejor en su clase, ofreciendo figuras claras y nítidas, sombreado de pantalla y un contraste increíble para una precisión general.
  • Agarre protector: el agarre de goma reduce el deslizamiento de la mano y protege contra el calor de la mano del usuario para mantener la precisión.
Spécification
Tipo Refractómetro Brix
Scale Range 0 a 20 Brix
Índice de refracción 1,33 a 1,36
Descripción Refractómetro de mano, BX-20, 0 a 20 % Brix
Modelo BX-20
Tipo de muestra Transparente y translúcido
Volumen de muestra >0.1 mL
Calibración Calibración sin herramientas
Exactitud ± 0,1%
Resolución 0.20%
Tipo de escala Brix
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de alimentos, bebidas y agricultura
Incluye Estuche de transporte, una pipeta de transferencia de plástico y manual de instrucciones.
Peso (métrico) 285 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 4 x 18.5 cm
Altura (métrico) 18.5 cm
Longitud (métrico) 4 cm
Anchura (métrico) 4 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.