Description
- Calibración sin herramientas: No se requieren herramientas con nuestra calibración patentada 'Zero-Ring'
- Resultados rápidos: El prisma de vidrio óptico de alta calidad y el diseño de carcasa totalmente metálica permiten un rápido equilibrio de temperatura.
- Lecturas precisas y nítidas: La gran escala es la mejor en su clase, ofreciendo figuras claras y nítidas, sombreado de pantalla y un contraste increíble para una precisión general.
- Agarre protector: el agarre de goma reduce el deslizamiento de la mano y protege contra el calor de la mano del usuario para mantener la precisión.
Specifications
Specifications
| Tipo | Refractómetros de mano |
| Descripción | Refractómetro portátil, STX-3, de 0 a 100 ppt de salinidad, ATC |
| Modelo | STX-3 |
| Tipo de muestra | Transparente y translúcido |
| Volumen de muestra | >0.1 mL |
| Calibración | Calibración sin herramientas |
| Exactitud | Escala 1: ±1 ppt, Escala 2: ±0.001 |
| Resolución | 0.20% |
| Tipo de escala | Salinidad / Gravedad específica del agua de mar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de agua/aguas residuales, acuáticas y de acuicultura |
| Show More |