Learn More
VEE GEE Refractómetros de mano
Product Code. 17874922 Shop All Heathrow Scientific Products
Change view
Click to view available options
Modelo:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Unit Size:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modelo Unit Size
17874922 SX-2 cada uno
17814922 BTX-1 cada uno
17804922 BX-2 cada uno
17894912 BX-20 cada uno
17834922 BX-1 cada uno
17824922 BX-4 cada uno
17864922 SGX-1 cada uno
17854922 BX-3 cada uno
17844922 BX-10 cada uno
17884922 STX-3 cada uno
17814932 URX-60 cada uno
17804932 SX-1 cada uno
17894922 NDX-2 cada uno
17824932 BX-50 cada uno
17854932 CTX-2 cada uno
17834932 CTX-1 cada uno
17844932 BTX-20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17874922 Supplier VEE GEE Supplier No. 43035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    137.86€ / paquete de 1
    Ahorro 19.14€
    12% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El refractómetro portátil es excepcionalmente simple de operar y proporciona mediciones rápidas y precisas de la concentración de casi cualquier solución acuosa en una amplia gama de aplicaciones. Fabricado con características de diseño de grado industrial y duradero para brindar años de uso confiable incluso en el campo.
  • Calibración sin herramientas: No se requieren herramientas con nuestra calibración patentada 'Zero-Ring'
  • Resultados rápidos: El prisma de vidrio óptico de alta calidad y el diseño de carcasa totalmente metálica permiten un rápido equilibrio de temperatura.
  • Lecturas precisas y nítidas: La gran escala es la mejor en su clase, ofreciendo figuras claras y nítidas, sombreado de pantalla y un contraste increíble para una precisión general.
  • Agarre protector: el agarre de goma reduce el deslizamiento de la mano y protege contra el calor de la mano del usuario para mantener la precisión.
Specifications
Tipo Refractómetros de mano
Scale Range 0 a 28 grados Brix
Índice de refracción Desde 1,33 hasta 1,38
Descripción Refractómetro de mano, SX-2, 0 a 28 % NaCl
Modelo SX-2
Tipo de muestra Transparente y translúcido
Volumen de muestra >0.1 mL
Calibración Calibración sin herramientas
Exactitud ± 0,2 %
Resolución 0.20%
Tipo de escala NaCl
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de agua/aguas residuales, acuáticas y de acuicultura
Incluye Estuche de transporte, una pipeta de transferencia de plástico y manual de instrucciones.
Peso (métrico) 240 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 4 x 16.5 cm
Altura (métrico) 16.5 cm
Longitud (métrico) 4 cm
Anchura (métrico) 4 cm