Learn More
VEE GEE Refractómetros de mano
Código de producto. 17834932
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17834932 CTX-1 cada uno
17814922 BTX-1 cada uno
17804922 BX-2 cada uno
17894912 BX-20 cada uno
17834922 BX-1 cada uno
17824922 BX-4 cada uno
17864922 SGX-1 cada uno
17854922 BX-3 cada uno
17844922 BX-10 cada uno
17874922 SX-2 cada uno
17884922 STX-3 cada uno
17814932 URX-60 cada uno
17804932 SX-1 cada uno
17894922 NDX-2 cada uno
17824932 BX-50 cada uno
17854932 CTX-2 cada uno
17844932 BTX-20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 17834932 Proveedor VEE GEE N.º de proveedor 43062
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El refractómetro portátil es excepcionalmente simple de operar y proporciona mediciones rápidas y precisas de la concentración de casi cualquier solución acuosa en una amplia gama de aplicaciones. Fabricado con características de diseño de grado industrial y duradero para brindar años de uso confiable incluso en el campo.
  • Calibración sin herramientas: No se requieren herramientas con nuestra calibración patentada 'Zero-Ring'
  • Resultados rápidos: El prisma de vidrio óptico de alta calidad y el diseño de carcasa totalmente metálica permiten un rápido equilibrio de temperatura.
  • Lecturas precisas y nítidas: La gran escala es la mejor en su clase, ofreciendo figuras claras y nítidas, sombreado de pantalla y un contraste increíble para una precisión general.
  • Agarre protector: el agarre de goma reduce el deslizamiento de la mano y protege contra el calor de la mano del usuario para mantener la precisión.
Especificaciones
Tipo Refractómetro digital portátil
Descripción Refractómetro de mano, CTX-1, punto de congelación°C, ATC
Modelo CTX-1
Tipo de muestra Transparente y translúcido
Volumen de muestra >0.1 mL
Calibración Calibración sin herramientas
Exactitud Escala 1: 1 °C, Escala 2: 1 °C, Escala 3: ±0.01
Resolución Escala 1: 1 °C, escala 2: 1 °C, escala 3: 0,01
Tipo de escala Escala 1: Punto de congelación del propilenglicol, Escala 2: Punto de congelación del etilenglicol, escala 3: Gravedad específica del ácido de la batería
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de uso general, industriales ligeras, químicas y automotrices
Incluye Estuche de transporte, una pipeta de transferencia de plástico, manual de instrucciones y destornillador de calibración.
Peso (métrico) 225 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 4 x 15 cm
Altura (métrico) 15 cm
Longitud (métrico) 4 cm
Anchura (métrico) 4 cm