Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de densidad portátil
Código de producto. p-9634001 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Densito
DensitoPro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
15888607 Densito cada uno
15898607 DensitoPro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15888607 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 30330857
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para adaptarse cómodamente, el ligero Densito permite el manejo con una sola mano en el laboratorio o en cualquier sitio. Los resultados se compensan por temperatura y se pueden entregar en gravedad específica, Brix, unidades API y otros formatos
  • Ideal para su uso tanto en el laboratorio como en cualquier otro lugar
  • Adecuado para el control de calidad de los productos entrantes a la garantía de calidad en línea de productos intermedios o finales
  • El medidor de densidad ofrece mediciones rápidas y exactas de hasta tres decimales
  • Mida fácilmente la densidad, Brix y muchas otras unidades que tienen en cuenta los factores de compensación de temperatura
El Densito Guía al operador a través de todos los ciclos de medición y limpieza gracias a la opción de flujo de trabajo guiado incorporada
  • El Densito Almacena hasta 1100 resultados, incluidos ID de muestra, unidad de medición, coeficiente de corrección de temperatura, ID de instrumento, fecha y hora.
  • Su brillante pantalla a color ofrece una excelente visibilidad tanto en interiores como en exteriores. Detecta fácilmente burbujas e incoherencias que pueden afectar a la medición gracias a su célula de medición retroiluminada
ACCESORIOS
  • Batería Lilon 24oo mAh (30330855)
  • Impresora Bluetooth Godex MX20 con llave (30330864)
  • Maletín de transporte (30330861)
  • Soporte de carga (30330842)
  • Jeringa con conector/tubo de llenado (30330853)
  • EasyDirect Licencia DE/RE (30451628)
  • Tubo de llenado, 600 mm (30330848)
  • Grabador de datos USB-P25/01 (11124301)
  • Cubierta protectora (30330860)
  • Tubo de muestreo, 190 mm (30330847)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla a color de 88,9 mm (2,4 pulg)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Exactitud ±0,001 g/cm³
Descripción Densito
Altura (métrico) 20 cm
Interfaz Pantalla a color de 2,4 pulg, botones y joystick
Idiomas Chino, danés, holandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, español, sueco, tailandés, checo y eslovaco
Intervalo de medición De 0 a 3 g/cm³
Tiempo de medición Dependiente de muestras
Resolución 0,0001 g/cm³
Volumen de muestra 2 mL
Tolerancia ±0,0005
Peso (métrico) 355 g
Tipo de producto Medidor de densidad portátil
Para utilizar con (equipo) EasyDirect Software para PC, impresora Bluetooth Godex MX20 con adaptador, impresora USB-P25, tubos de llenado y adaptador de jeringa.
Para utilizar con (aplicación) Medición de densidad, gravedad específica, etanol, Brix, API2, Baumé, H2SO4, Platón, prueba (EE. UU. e IP) y concentración definida por el usuario