Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de densidad portátil
Descripción
Includes
RFID y lector de códigos de barras
- Ideal para su uso tanto en el laboratorio como en cualquier otro lugar
- Adecuado para el control de calidad de los productos entrantes a la garantía de calidad en línea de productos intermedios o finales
- El medidor de densidad ofrece mediciones rápidas y exactas de hasta tres decimales
- Mida fácilmente la densidad, Brix y muchas otras unidades que tienen en cuenta los factores de compensación de temperatura
El Densito Guía al operador a través de todos los ciclos de medición y limpieza gracias a la opción de flujo de trabajo guiado incorporada
- El Densito Almacena hasta 1100 resultados, incluidos ID de muestra, unidad de medición, coeficiente de corrección de temperatura, ID de instrumento, fecha y hora.
- Su brillante pantalla a color ofrece una excelente visibilidad tanto en interiores como en exteriores. Detecta fácilmente burbujas e incoherencias que pueden afectar a la medición gracias a su célula de medición retroiluminada
ACCESORIOS
- Batería Lilon 24oo mAh (30330855)
- Impresora Bluetooth Godex MX20 con llave (30330864)
- Maletín de transporte (30330861)
- Soporte de carga (30330842)
- Jeringa con conector/tubo de llenado (30330853)
- EasyDirect Licencia DE/RE (30451628)
- Tubo de llenado, 600 mm (30330848)
- Grabador de datos USB-P25/01 (11124301)
- Cubierta protectora (30330860)
- Tubo de muestreo, 190 mm (30330847)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla a color de 88,9 mm (2,4 pulg) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Exactitud | ±0,001 g/cm³ |
| Descripción | DensitoPro |
| Altura (métrico) | 20 cm |
| Interfaz | Pantalla a color de 2,4 pulg, botones y joystick |
| Idiomas | Chino, danés, holandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, español, sueco, tailandés, checo y eslovaco, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Czech, Slovakian |
| Intervalo de medición | De 0 a 3 g/cm³ |
| Tiempo de medición | Dependiente de muestras |
| Resolución | 0,0001 g/cm³ |
| Mostrar más |