Learn More
Brannan Contador analógico portátil
Código de producto. 31041734
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 x 54 x 27 mm
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
31041734 48 x 54 x 27 mm
1 options
Código de producto. 31041734 Proveedor Brannan N.º de proveedor 28/501/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    5.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.96€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Contador analógico disponible con portadedo. Se reinicia girando la perilla.
  • Contador de conteo con pantalla de cuatro dígitos
  • Con asa y números blancos claros sobre fondo negro.
  • Se reinicia girando la perilla
  • Cuenta de 0 a 9999
  • Dimensiones: 48 x 54 x 37 mm
  • Dimensiones del conteo: 6 x 18 mm
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de recuento
Tipo de pantalla Mecánicas
Grid Type Simple
Visualizar cotas 6 x 18 mm
Desechables Reutilizables
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48 x 54 x 27 mm