Learn More
asecos™ Pala de mano
Código de producto. 17876416 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
187,00 mm
240,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17876416 187,00 mm cada uno
17866406 240,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17876416 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 14369
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La pala manual está diseñada para esparcir y recoger gránulos.
  • Pala de mano para granulados.
  • PP
  • rojo
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Pala
Longitud (imperial) 7,36 in
Longitud (métrico) 187,00 mm
Anchura (imperial) 7,36 in
Anchura (métrico) 187.00 mm
Altura (imperial) 5,43 in
Altura (métrico) 138.00 mm
Peso (imperial) 0.42 lb.
Peso (métrico) 0.19 kg