Learn More
Buerkle™ Cucharas de mano para alimentos
Código de producto. 31188869 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 L
Código de producto. Volumen (métrico)
31188869 2 L
1 options
Código de producto. 31188869 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 83001010
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie de polipropileno fácil de limpiar, suave y sin poros hace que estas cucharas sean muy adecuadas para el sector alimentario. Las cucharas también se pueden utilizar para hervir productos.
Las palas de hierro son ruidosas, se pueden abollar, se oxidan y son pesadas. Las cucharas de plástico no tienen ninguna de estas desventajas y además son higiénicas porque están hechas de una sola pieza y tienen una superficie antiadherente. Además tienen una alta resistencia química, son irrompibles y ¡todas valiosas ventajas!
  • Para productos alimenticios (FDA y (UE) Nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 2 L