Learn More
Buerkle™ Bomba manual OTAL™
Código de producto. 10652921
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
12/ l/min
14 L/min.
20/ l/min
26 L/min
4 L/min
Material:
Acero inoxidable
PVDF
Polipropileno
Polipropileno, PVC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Material unitSize
10652921 14 L/min. Polipropileno 1 PCS
10697331 4 L/min Polipropileno 1 PCS
10433291 12/ l/min Polipropileno, PVC 1 PCS
10761002 20/ l/min Polipropileno 1 PCS
10732492 20/ l/min PVDF cada uno
10270921 26 L/min Polipropileno 1 PCS
10712332 26 L/min Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Código de producto. 10652921 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 50051200
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Garantice la extracción de líquido residual con estas versátiles bombas de mano. Las bombas de mano Buerkle™ OTAL™ disponen de un tubo de inmersión telescópico que se adapta a la altura del recipiente en la inserción, por lo que la bomba de mano compacta se puede utilizar con diferentes recipientes.
OTAL Las bombas manuales se adaptan a la mayoría de los tambores de almacenamiento comerciales. El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción. Esto garantiza una buena eliminación de los líquidos residuales y supone que la bomba de mano se puede utilizar con diferentes recipientes.
  • Bomba de mano especialmente compacta que ahorra espacio
  • Buena capacidad de bomba
  • Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de contenedores de 30-–70 mm (1,18-2,76 in.) Ø
OTAL Bombas manuales con tubos de suministro de PP:
  • resistente a ácidos débiles, álcalis y detergentes.
Bomba con tubos dispensadores de PVDF:
  • especialmente apta para ácidos y álcalis, no para álcalis y ácidos altamente oxidantes.
  • Gracias a sus propiedades especiales de material, el PVDF tiene una mejor resistencia química que el PP. Resistente a la lejía de cloro.
Bomba de acero inoxidable AISI 304 (1.4301):
  • para líquidos difícilmente inflamables en la categoría de riesgos AIII (VbF).
  • El OTAL Se debe utilizar una bomba manual de PP o PVDF para medios cáusticos.
Bomba con manguera y llave de paso:
  • manguera de descarga con una longitud de 1,5 m fabricada con PVC y llave de paso de PP/PE, tubo dispensador fabricado con PP.
  • La manguera de descarga es especialmente apta para llenar recipientes alejados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Almacenamiento comercial
Caudal 14 L/min.
Incluye Tubo dispensador de 12 mm
Peso (métrico) 0,64 kg
Para utilizar con Tambor de almacenamiento
Fondo (métrico) 70 cm
Longitud del tubo de la bomba 70 cm
Propiedades de resistencia Álcalis, detergente, ácido débil
Tipo Bomba manual
Diámetro de la abertura del tambor 30 a 70 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 9001